ContactUsLinkComponent
pH/mV/°C meters, bench, 3505 / 3510 / 3520
undefined
pH/mV/°C meters, bench, 3505 / 3510 / 3520
  • Catalog No:
  • JENW35459-04
  • Model:
  • 3510
  • Rozsah - pH:
  • −2,000...+19,999
  • Rozlišení - pH:
  • 0,001 / 0,01 / 0,1
  • Přesnost - pH:
  • ±0,003
  • Kalibrace - pH:
  • User-selectable 1, 2 or 3-point
  • Rozsah - mV:
  • ±1999,9
  • Rozlišení - mV:
  • 0,1 / 1
  • Přesnost - mV:
  • ±0,2
  • Rozsah teplot:
  • −10...+105 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • Přesnost teploty:
  • ±0,5 °C
  • Displej:
  • Backlit LCD
  • Shoda:
  • -
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • Up to 32 results
  • Připojení:
  • BNC
  • Výstupy:
  • Analogue, RS232
  • Š×H×V:
  • 250×55×210 mm
  • Hmotnost:
  • 0,850 kg
Frequently Bought Together