Brilliant cresyl blue solution biological stain, for microscopy, Sigma-Aldrich®
Katalogové číslo 1.01384.0100
Dodavatel: Merck
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:100 ml
- Sekvence:2440
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Application test (Reticulocyte staining):passes test
Výsledky testů specifikací
O tomto produktu
:
Hustota:1,01 g/cm3 (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
:1
Číslo CAS:81029-05-2
:10127-36-3
Vzorec:C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
MDL číslo:MFCD00148901