Cut resistant gloves, AlphaTec® 16-650
Supplier: Ansell
Certificates
About this item
Raised crinkle cut finish made from natural rubber on interlock knitted liner with protective cuff.
- Increased protection against sharp edges
- Soft knitted cotton lining provides good padding and cut resistance with a high level of comfort
- Raised crinkle finish delivers an excellent grip on slippery surfaces in both wet and dry conditions
- Good anatomical design shape gives improved fit and increased safety
Length: 310 mm
Colour: Green
EN 388 (X241), EN 407 (X2XXXX), EN 374, Cat. III
Certifications: EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, Cat. III
Specifications
- Catalog No:
- 112-3777
- 112-3776
- 112-3774
- 112-3775
- Model:
- 16-650
- 16-650
- 16-650
- 16-650
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Bavlna
- Provedení:
- Fully coated
- Fully coated
- Fully coated
- Fully coated
- Typ manžety:
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Norma EN:
- EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
- EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
- EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016
- EN 388:2016 (X141B), EN 407 (X2XXXX), EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016