Chemicky odolné rukavice, AlphaTec® 58-530 / 58-535
: Ansell
Pletené rukavice odolné proti kapalinám s konzistentním nitrilovým povlakem. Homogenní ochranný povlak výrazně snižuje riziko pronikání chemikálií do pokožky.
- Snížené provozní síly a vynikající ovládání přilnavosti pro mokré nebo zaolejované součásti
- Spolehlivá odolnost vůči chemikáliím pro zvýšenou bezpečnost uživatele
- Měkké na dotek a pohodlný střih
Modely AlphaTec® s bílou nylonovou vložkou se doporučují pro vnitřní aplikace, zatímco modely AlphaTec® s černou akrylovou vložkou se doporučují pro venkovní aplikace.
Colour: Burgundy/black hand
EN 374 (JKL), EN 388 (4121); EN 1149, Cat. III, AQL 0.65
: EN ISO 374-1:2016 Typ A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 407 (X1XXXX); EN 1149, Kat. III, AQL 0,65
Schváleny ke kontaktu s potravinami
Schváleny ke kontaktu s potravinami
- Catalog No:
- 112-4925
- 112-4618
- 112-4617
- 112-4921
- 112-4239
- 112-4922
- 112-4238
- 112-4923
- 112-4234
- 112-4924
- 112-4621
- 112-4622
- 112-4241
- 112-4623
- 112-4240
- 112-4616
- 112-4615
- 112-4614
- 112-4619
- 112-4620
- Model:
- 58-530W
- 58-530B
- 58-530B
- 58-530W
- 58-535W
- 58-530W
- 58-535W
- 58-530W
- 58-535W
- 58-530W
- 58-535B
- 58-535B
- 58-535W
- 58-535B
- 58-535W
- 58-530B
- 58-530B
- 58-530B
- 58-535B
- 58-535B
- Obouruké/jednoruké:
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednoruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Materiál vložky:
- Nylon
- Akryl
- Akryl
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Akryl
- Akryl
- Nylon
- Akryl
- Nylon
- Akryl
- Akryl
- Akryl
- Akryl
- Akryl
- Provedení:
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Ansell Grip Technology®
- Typ manžety:
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Rukavice
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4142A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (3122A), EN 407 (X1XXXX)
- Antistatický:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Schváleno pro styk s potravinami:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together