Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for test tubes
Racks for test tubes
Dodavatel:   Hach
Racks for test tubes
Dodavatel:  Hach
Certifikáty
Racks for test tubes
Racks for test tubes
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These test tube racks features a special blend of polyethylene which sinks in water, assuring non-floating racks when immersed.
  • Stackable
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Ø otvoru
    Poč. otvorů
    Materiál
    Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • 01
    20 mm
    40 (4×10)
    PE
    246×107×64 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 300,00 Kč
    1 300,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 300,00 Kč
  • 03
    24 mm
    PE
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 779,00 Kč
    779,00 Kč
    1 * 1 KS
       779,00 Kč