Orders LinkContactUsLinkComponent
Micro scissors, straight
Micro scissors, straight
15, Straight, sharp/sharp, 120 mm
Katalogové číslo HAMMHSB520-12
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Micro scissors, straight
Katalogové číslo HAMMHSB520-12
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Micro scissors, straight
Micro scissors, straight
15, Straight, sharp/sharp, 120 mm
Přejít na:
Price
9 850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Straight, sharp/sharp
  • Délka:
    120 mm
  • Sekvence:
    15