ContactUsLinkComponent
Papírky indikátorové v proužcích, neblednoucí
  315052J
undefined
Papírky indikátorové v proužcích, neblednoucí
  315052J
  • pH rozsah:
    0 - 6,0
  • Popis:
    Papírky indikátorové v proužcích, neblednoucí
  • Bal.:
    100
Nekrvácející speciální indikátorová barviva, která jsou kovalentně navázána na reagenční papír a poté přilepena na plastové proužky.