Rukavice do čistých prostor, nitrilové, Kimtech™ G3 a G5 Sterling™
Supplier: KIMBERLY CLARK
Certificates
About this item
Obouruční rukavice bez latexu s korálkovými manžetami.
- Nesterilní, bez pudru
- 100% nitril pro snížení rizika alergických reakcí z rukavic typu 1
- Zdrsněné konečky prstů pro lepší držení předmětů
- Staticky disipativní materiál pro snížení ESD účinku
- Díky postupu Sterling™ jsou rukavice tenčí, takže stačí menší síla k natažení materiálu
- Na nižší tloušťku rukavic se spotřebuje méně materiálu při výrobě, tudíž se významně snižuje množství odpadu a šetří skladovací prostor
Vhodné pro aplikace zahrnující: Polovodiče, zdravotnické zařízení, ploché displeje, farmaceutická prostředí, výrobu diskových jednotek a elektroniku.
Vhodné pro čisté prostory třídy 1/ISO 3 (G3 Sterling™) nebo třídy 100/ISO 5 (G5 Sterling™).
Length: 300 mm
Thickness: 0,08 mm (palm)
Colour: Grey
Certifications: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1,5.
Packaging: 250 rukavic ve dvojitě baleném PE vaku. 6 vaků v kartonu (1500 rukavic na karton).
Specifications
- Catalog No:
- 112-4882
- 112-4881
- Model:
- G3 Sterling™
- G3 Sterling™
- Obouruké/jednoruké:
- Obouruké
- Obouruké
- Environmentally Preferable:
- Waste Reducing
- Waste Reducing
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- Jednorázové
- Jednorázové
- Latex/bez latexu:
- Latex-free
- Latex-free
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Třída čistoty:
- 1/ISO 3
- 1/ISO 3
- Typ manžety:
- Rolovaná
- Rolovaná
- Tloušťka límce:
- 0,07 mm
- 0,07 mm
- Tloušťka prstu:
- 0,10 mm
- 0,10 mm
- Tloušťka drapáku:
- 0,08 mm
- 0,08 mm
- Norma EN:
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS)
- Antistatický:
- +
- +
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together