Mušlové chrániče sluchu, Peltor™ Optime™ II
: 3M
Mušlové chrániče sluchu Optime™ II jsou k dispozici v různých provedeních pro různé požadavky: se skládacím hlavovým páskem, páskem na krk nebo jako připevnění k přilbě.
- velký prostor uvnitř mušle pro větší pohodlí
- měkké a široké polštáře vyplněné unikátní kombinací kapaliny/pěny zajišťuje velmi nízký kontaktní tlak
- ušní polštáře vlastní větrací kanály a jsou pokryté jemnou, hygienickou fólií
- dvojbodové spojovací prvky vyrobené z nerezové oceli odolné proti korozi zajišťují nízký kontaktní tlak i po delší době používání
Ideální pro hlučná průmyslová prostředí, např. pro obsluhu stavebních strojů a letištní personál.
SNR: 31 dB (čelenka a krční pásek); 30 dB (k uchycení na přilbu)
: * Vhodné pro všechny přilby Peltor™, kromě G2000
Frequently Bought Together