Podložka na psaní do čistých prostor TexWrite®
811-0123
: Texwipe
- Popis:Podložka na psaní TexWrite®, TX5835
- Bal.:12
Polypropylenová podložka na psaní do čistých prostor je ideální přenosná plocha pro psaní pro použití s prostorech s klasifikovanou třídou čistoty. Robustní podložka na psaní je vyrobena z pevného polypropylenu a představuje odolný plastový mechanismus. Pevná zadní část umožňuje použití i ve stoje. Podložku na psaní je možné používat s jakýmkoliv dokumentačním materiálem TexWrite®.
- chemicky odolná, odolná ke korozi, pevná struktura
- vhodná pro použití s 8,5×11" nebo A4 papírem
- bezpečně drží 1 k 50 listů papírů do čistých prostor
- zaoblené okraje, žádné ostré hrany, které by mohly poškodit rukavice nebo oděv
- baleny v čistých prostorech