ContactUsLinkComponent
Anti-LIPG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anti-LIPG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Katalogové číslo BOSSBS-2397R-A647
Dodavatel:  Bioss
Anti-LIPG Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Katalogové číslo BOSSBS-2397R-A647
Dodavatel:  Bioss
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Název antigenu:
    Lipase endothelial
  • Symbol antigenu:
    LIPG
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Spojení:
    Alexa Fluor® 647
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Křížová adsorbce:
    No
  • Formulář:
    liquid
  • Identifikační číslo genu:
    9388
  • Synonyma antigenu:
    EDL|EL|PRO719
  • Skladovací pufr:
    Aqueous buffered solution containing 100ug/ml BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide. Store at 4°C for 12 months.
  • Skladovací teplota:
    Store at 4°C for 12 months
  • Koncentrace:
    1 μg/μl
  • Transportní teplota:
    4°C
  • Imunogen:
    310-360/500
  • Čištění:
    Purified by Protein A
  • Bal.:
    100 µl
Specifikace
O tomto produktu
Has phospholipase and triglyceride lipase activities. Hydrolyzes high density lipoproteins (HDL) more efficiently than other lipoproteins. Binds heparin.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: LIPG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat