SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18 PolarPlus®
8153-04
: Avantor
- Capacity:3 ml
- Sekvence:02
- Environmentally Preferable:
- Bed weight:50 mg
- Bal.:1
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
- Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
- Jedinečná laminární konfigurace
- Na bázi silikagelu
Obecné aplikace: Neiontové, zásadité, nepolární až polární analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro obrácenou fázi.