Objemový náplňový materiál Florisil, J.T. Baker®, BAKERBOND®
Katalogové číslo 7061-00
Dodavatel: Avantor
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:100 g
- Popis:Florisil SPE sorbent pro čištění kolon
Specifikace
O tomto produktu
SPE sorbent pro čištění kolon. Vhodné pro stanovení indexu uhlíkovodíkového oleje podle ISO 9377-2 a NEN 5733.