Reversed phase chromatography columns, RSpak DM-614
Dodavatel: Resonac
Certifikáty
O tomto produktu
These columns are suitable for the analysis of amino acids and water-soluble vitamins.
- Base material is polyhydroxymethacrylate
Specifikace
- Catalog No:
- 554-2916
- 554-2873
- Popis:
- RSpak DM-614
- RSpak DM-G 4A
- Maximální tlak:
- 2,0 MPa (20 bar)
- Rozsah pH:
- 2 - 10
- 2 - 10
- Teplotní limit:
- 20 - 60 °C
- 20 - 60 °C
- Kód USP:
- L39
- L39