SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Carbon-Amino
Catalog # 7450-07
Supplier: Avantor
Specifications
- Velikost částic:40 µm
- Velikost pórů:60 Å
- Kapacita:6 ml
- Popis:Kolona s 500 mg uhlíku (nahoře) a 500 mg amina, oddělené PE fritou
- Sekvence:01
- Naplnění uhlíkem:6,4%
- Výška vrstvy:1000 mg
- Bal.:30
Specifications
About this item
BAKERBOND spe™ Amino-Carbon je pevná extrakční dvoufázová kolona naplněná sférickým aktivním uhlím (spodní vrstva) a fází aminopropylem modifikovaného silikagelu (horní vrstva) s polárními, slabě aniontovými vlastnostmi. Navržena pro analýzu reziduí pesticidů v zemědělských produktech.