About this item
Digitální multimetr s vysokým výkonem a dvěma galvanicky izolovaným měřicími kanály pro pH/mV, ISE (včetně inkrementálních metod), vodivost a kyslík. S obsáhlými GLP funkcemi.
- Současné měření se dvěma nezávislými měřicími kanály
- Uživatelsky definované kombinace stejných nebo různých parametrů
- Continuous Measurement Control (CMC) pro měření v optimálním rozsahu pH
- Quality Sensor Control (QSC) měří aktuální stav speciálních elektrod IDS
- Digitální zpracování a přenos dat (v souladu s GLP) přes rozhraní USB
- Jasný barevný displej chráněný sklem, spodní kryt z vysoce kvalitního zinkového odlitku a antibakteriální klávesnice
- Připraveno pro bezdrátové připojení: Lze použít s novými bezdrátovými hlavicovými senzory IDS (vyžadují bezdrátové moduly, které nejsou součástí dodávky)
Multimetr inolab® Multi 9620 IDS měří hodnoty pH, mV, DO (saturace, koncentrace, parciální tlak, BOD), vodivosti (specifický odpor, salinita, TDS), teploty a kalnosti.
Tyto měřiče lze použít se standardními sondami IDS, sondami IDS s bezdrátovým připojením (vyžadují bezdrátové moduly) a konvenčními pH, ORP/ISE elektrodami (požadován integrovaný adaptér/modul). Senzory IDS zřetelně ukládají své sériové číslo a kalibrační záznamy pro okamžitý provoz. Zpracovávají také měřicí signál a tím zvyšují kvalitu naměřených dat. Volitelná bezdrátová funkce eliminuje potřebu rušení kabelů.
Set C navíc obsahuje: Digitální IDS pH elektroda SenTix® 980, pufr 4, 7 a 10,01, 3 mol/L KCl, digitální IDS vodivostní cela TetraCon® 925, 0,01 mol/L KCl, vodivostní standard.
Specifications
- Catalog No:
- 665-0476
- 665-0560
- Model:
- inoLab® Multi 9620
- inoLab® Multi 9620
- Kalibrace vodivosti:
- 1-point
- Datalog - funkce log:
- Manual or time-controlled
- Výstupy:
- USB-A, Mini USB-B
- USB-A, Mini USB-B