ContactUsLinkComponent
Objemový náplňový materiál pro obrácenou fázi preparativní HPLC kolony, J.T. Baker® BAKERBOND® WP Butyl C4
Objemový náplňový materiál pro obrácenou fázi preparativní HPLC kolony, J.T. Baker® BAKERBOND® WP Butyl C4
Supplier:  Avantor
Certificates
undefined
Objemový náplňový materiál pro obrácenou fázi preparativní HPLC kolony, J.T. Baker® BAKERBOND® WP Butyl C4
Supplier:  Avantor
Certificates
Specifications
  • Průměrná velikost částic:
    15 µm
  • Pracovní pH:
    2 - 8,5
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together