SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-N
7524-04
: Avantor
- Kapacita:3 ml
- Popis:Kolona s 500 mg aromatické kyseliny sulfonové (nahoře) a 500 mg silikagelu, oddělené PE fritou
- Výška vrstvy:1000 mg
- Fáze:PCB-N
- Bal.:50
Tato extrakční kolona pevné fáze je navržena pro extrakci PCB v oleji.