SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PCB-A
Katalogové číslo 7511-04
Dodavatel: Avantor
Specifikace
- Kapacita:3 ml
- Popis:Kolona s 500 mg silikagelu ošetřeného kyselinou sírovou (nahoře) a 500 mg aromatické kyseliny sulfonové, oddělené PE fritou
- Výška vrstvy:1000 mg
- Fáze:PCB-A
- Bal.:50
Specifikace
O tomto produktu
Tato extrakční kolona pevné fáze je navržena pro extrakci PCB v oleji (nečisté vzorky) v kombinaci s SPE silikagelem.