SPE kolony pro zvláštní aplikace, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ PAH Soil
Katalogové číslo 7518-08
Dodavatel: Avantor
Specifikace
- Kapacita:6 ml
- Popis:Kolona s 500 mg amina (nahoře) a 1000 mg silikagelu, oddělené PE fritou
- Výška vrstvy:1500 mg
- Fáze:PAH SOIL
- Bal.:30
Specifikace
O tomto produktu
Tato extrakční kolona pevné fáze je navržena pro extrakci a čištění polyaromatických uhlovodíků (PAH) z půdy, včetně 16 prioritních PAH polutantů podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí a pro několik aplikací využívajících jiné SPE kolony.