Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary micropipettes, MICROMAN® E
Capillary micropipettes, MICROMAN® E
Dodavatel:   GILSON
Capillary micropipettes, MICROMAN® E
Dodavatel:  GILSON
Certifikáty
Capillary micropipettes, MICROMAN® E
Capillary micropipettes, MICROMAN® E
6 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
The ergonomically designed MICROMAN® E positive-displacement pipettes, along with disposable capillary piston (CP) tips, provide the highest precision when pipetting viscous, non-aqueous liquids such as oils, blood, glycerol, and more while protecting the pipette from contamination.
  • Reliable results even with non-aqueous liquids
  • Overall protection
  • Designed with comfort in mind
Contaminated, corrosive, or radioactive samples can generate aerosols that can cross-contaminate or damage the pipette. The disposable piston within the capillary piston (CP) tip is in direct contact with the liquid, preventing contamination and protecting the sample, the user, and the pipette. The unique QuickSnap system secures the disposable CP in one easy motion, fitting a CP as simply and reproducibly as a standard pipette. Easily eject the CP by pressing the push button and avoiding any contact with the disposable CP. The volume-control switch allows for easy volume adjustment and minimizes the risk of accidentally changing the volume during pipetting tasks.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Objem
    Přesnost
    Správnost
    Barevný kód
    Dostupnost
    Price
  • M10E
    01
    1 - 10 µl
    ±0,09 - ±0,15 µl
    ≤0,03 - ≤0,06 µl
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 730,00 Kč
    8 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 730,00 Kč
  • M25E
    02
    3 - 25 µl
    ±0,25 - ±0,30 µl
    ≤0,08 - ≤0,10 µl
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 730,00 Kč
    8 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 730,00 Kč
  • M50E
    03
    20 - 50 µl
    ±0,34 - ±0,70 µl
    ≤0,20 - ≤0,30 µl
    Modrá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 730,00 Kč
    8 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 730,00 Kč
  • M100E
    04
    10 - 100 µl
    ±0,50 - ±1,00 µl
    ≤0,20 - ≤0,40 µl
    Béžová
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 730,00 Kč
    8 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 730,00 Kč
  • M250E
    05
    50 - 250 µl
    ±1,50 - ±2,50 µl
    ≤0,30 - ≤0,50 µl
    Červený
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 730,00 Kč
    8 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 730,00 Kč
  • M1000E
    06
    100 - 1000 µl
    ±3,0 - ±8,0 µl
    ≤1,6 - ≤4,0 µl
    Světle modrá
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 8 730,00 Kč
    8 730,00 Kč
    1 * 1 KS
       8 730,00 Kč
Špičky
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 10 - 100 µl
    CP100ST
    +
    40,2 mm
    Microman® M100, M100E
    960 ks / krabička (TIPACK™)
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 11 280,00 Kč
    11 280,00 Kč
    1 * 960 KS
       11 280,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 3 - 25 µl
    CP25
    -
    86,1 mm
    Microman® M25, M25E
    960 ks / krabička (TIPACK™)
    12
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 10 780,00 Kč
    10 780,00 Kč
    1 * 960 KS
       10 780,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 1 - 10 µl
    CP10
    -
    45,1 mm
    Microman® M10, M10E
    192 ks / krabička (TIPACK™)
    09
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 192 KS
    1 * 192 KS - 2 330,00 Kč
    2 330,00 Kč
    1 * 192 KS
       2 330,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 20 - 50 µl
    CP50ST
    +
    86,3 mm
    Microman® M50, M50E
    6×96 per box (TIPACK™)
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 576 KS
    1 * 576 KS - 8 050,00 Kč
    8 050,00 Kč
    1 * 576 KS
       8 050,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 3 - 25 µl
    CP25ST
    +
    86,1 mm
    Microman® M25, M25E
    576 ks / krabička (TIPACK™)
    03
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 576 KS
    1 * 576 KS - 8 050,00 Kč
    8 050,00 Kč
    1 * 576 KS
       8 050,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 1 - 10 µl
    CP10ST
    +
    45,1 mm
    Microman® M10, M10E
    2×96 per box (TIPACK™)
    01
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 192 KS
    1 * 192 KS - 2 780,00 Kč
    2 780,00 Kč
    1 * 192 KS
       2 780,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 10 - 100 µl
    CP100ST
    +
    40,2 mm
    Microman® M100, M100E
    2×96 per box (TIPACK™)
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 192 KS
    1 * 192 KS - 2 780,00 Kč
    2 780,00 Kč
    1 * 192 KS
       2 780,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 20 - 50 µl
    CP50
    -
    86,3 mm
    Microman® M50, M50E
    960 ks / krabička (TIPACK™)
    14
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 10 780,00 Kč
    10 780,00 Kč
    1 * 960 KS
       10 780,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 1 - 10 µl
    CP10
    -
    45,1 mm
    Microman® M10, M10E
    10×96 per box (TIPACK™)
    10
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 9 350,00 Kč
    9 350,00 Kč
    1 * 960 KS
       9 350,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 10 - 100 µl
    CP100
    -
    40,2 mm
    Microman® M100, M100E
    960 ks / krabička (TIPACK™)
    16
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 11 470,00 Kč
    11 470,00 Kč
    1 * 960 KS
       11 470,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 50 - 250 µl
    CP250
    -
    86,2 mm
    Microman® M250, M250E
    960 ks / krabička (TIPACK™)
    18
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 10 780,00 Kč
    10 780,00 Kč
    1 * 960 KS
       10 780,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 100 - 1000 µl
    CP1000ST
    +
    70,3 mm
    Microman® M1000, M1000E
    182 ks / krabička (TIPACK™)
    08
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 182 KS
    1 * 182 KS - 2 780,00 Kč
    2 780,00 Kč
    1 * 182 KS
       2 780,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 1 - 10 µl
    CP10ST
    +
    45,1 mm
    Microman® M10, M10E
    960 ks / krabička (TIPACK™)
    02
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 960 KS
    1 * 960 KS - 11 280,00 Kč
    11 280,00 Kč
    1 * 960 KS
       11 280,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 50 - 250 µl
    CP250
    -
    86,2 mm
    Microman® M250, M250E
    200 per box
    17
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 200 KS
    1 * 200 KS - 0,00 Kč
    0,00 Kč
    1 * 200 KS
       0,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 100 - 1000 µl
    CP1000
    -
    70,3 mm
    Microman® M1000, M1000E
    2×91 per box (TIPACK™)
    19
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 182 KS
    1 * 182 KS - 2 860,00 Kč
    2 860,00 Kč
    1 * 182 KS
       2 860,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Objem
    Druh špičky
    Sterilní
    Délka
    Pro použití s
    Balené
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • 50 - 250 µl
    CP250ST
    +
    86,2 mm
    Microman® M250, M250E
    6×96 per box (TIPACK™)
    07
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 576 KS
    1 * 576 KS - 8 050,00 Kč
    8 050,00 Kč
    1 * 576 KS
       8 050,00 Kč