0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Kádinky
Replacement beakers for Goldfisch fat extractor
Replacement beakers for Goldfisch fat extractor
Replacement beakers for Goldfisch fat extractor
Catalog # LBCP3505300
Supplier:
LABCONCO
Expand image
Replacement beakers for Goldfisch fat extractor
Catalog # LBCP3505300
Supplier:
LABCONCO
Specifications
Kapacita:
100 ml
Popis:
Kádinky pro extraktor tuku Goldfisch
Výška:
83 mm
Bal.:
6
Specifications
About this item
Product Details
Certifications:
Product Details