0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Chlorid draselný
Chlorid draselný ACS
Chlorid draselný ACS
Catalog # HACH76401
Supplier:
Hach
CAS Number:
Expand image
Chlorid draselný ACS
Catalog # HACH76401
Supplier:
Hach
CAS Number:
Specifications
Typ balení:
Bottle
Bal.:
454 g
Sekvence:
3635
Specifications
About this item
Product Details
:
CAS Number:
7447-40-7
Formula:
KCl
MDL Number:
MFCD00011360
Product Details