Highly Reusable Cleanroom Glove Liners
Dodavatel: WELLS LAMONT
Certifikáty
O tomto produktu
Perfect for use in cleanroom environments where cut resistance is not required.
- Highly reusable full finger cleanroom glove liner
- Made in USA
Category II and III for particulates based on particle size. P>0,3 µm/sq. ft. = Category II. P>0,5 µm/sq. ft. = Category III.
Specifikace
- Catalog No:
- 112-6236
- 112-6235
- 112-6237
- 112-6234
- Model:
- M555
- M555
- M555
- M555
- Obouruké/jednoruké:
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Obouruké
- Jednorázové/znovupoužitelné:
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- opakovatelně použitelné
- Latex/bez latexu:
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Latex-free
- Pudrované/nepudrované:
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Nepudrované
- Materiál:
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Sterilita:
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile
- Non sterile