ContactUsLinkComponent
Multi-parameter meter (pH/mV/conductivity), handheld, Orion Star™ A325
Multi-parameter meter (pH/mV/conductivity), handheld, Orion Star™ A325
Supplier:  Thermo Orion
Certificates
undefined
Multi-parameter meter (pH/mV/conductivity), handheld, Orion Star™ A325
Supplier:  Thermo Orion
Specifications
  • Catalog No:
  • 665-0278
  • 665-0277
  • Model:
  • A325
  • A325
  • Rozsah - pH:
  • –2,000...+20,000
  • –2,000...+20,000
  • Rozlišení - pH:
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • 0,1 / 0,01 / 0,001
  • Přesnost - pH:
  • ±0,002
  • ±0,002
  • Kalibrace - pH:
  • Up to 5 points; Automatic buffer recognition (USA/NIST and DIN)
  • Up to 5 points; Automatic buffer recognition (USA/NIST and DIN)
  • Rozsah - mV:
  • ±2000,0
  • ±2000,0
  • Rozlišení - mV:
  • 0,1
  • 0,1
  • Přesnost - mV:
  • ±0,2 mV or ±0,05% of reading, whichever is greater
  • ±0,2 mV or ±0,05% of reading, whichever is greater
  • Rozsah vodivosti:
  • 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
  • 0,001 µS/cm - 3000 mS/cm
  • Rozlišení vodivosti:
  • 0,001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • 0,001 μS minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • Přesnost vodivosti:
  • ±0,5% of reading ±1 digit
  • ±0,5% of reading ±1 digit
  • Konstanta vodivosti článku:
  • 0.001 - 199.9cm⁻¹
  • 0.001 - 199.9 cm⁻¹
  • Kalibrace vodivosti:
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Rezistivita - rozsah:
  • 2 Ω/cm - 100 MΩ/cm
  • 2 Ω/cm - 100 MΩ/cm
  • Rezistivita - přesnost:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • Salinita - rozsah:
  • 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42.00 ppt
  • 0,06 - 80,00 psu / 0,05 - 42.00 ppt
  • Salinita - čitelnost:
  • 0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
  • 0,01 psu or 0,01 ppt minimum, auto ranging
  • Salinita - přesnost:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • TDS - rozsah:
  • 0,001 - 200,0 ppm
  • 0,001 - 200,0 ppm
  • TDS - rozlišení:
  • 0,001 ppm minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • 0,001 ppm minimum, auto ranging, up to 4 significant digits
  • TDS - přesnost:
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • 0,5% of reading ±1 digit
  • Faktor konverze celkově rozpuštěných částic:
  • Linear (0,02 - 9,99)
  • Linear (0,02 - 9,99)
  • Rozsah teplot:
  • –5,0...+105,0 °C
  • –5,0...+105,0 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,1 °C
  • 0,1 °C
  • Přesnost teploty:
  • ±0,1 °C
  • ±0,1 °C
  • Kompenzace teploty:
  • Automatic or manual
  • Automatic or manual
  • Displej:
  • Graphic LCD with backlight
  • Graphic LCD with backlight
  • Typ baterie:
  • 4 AA (included)
  • 4 AA (included)
  • Životnost baterie:
  • 800 h
  • 800 h
  • Napájení:
  • AC adapter or 4 AA batteries
  • AC adapter or 4 AA batteries
  • Shoda:
  • IP 67
  • IP 67
  • Datalog - funkce log:
  • Manual / Automatic with AUTO-READ™
  • Manual / Automatic with AUTO-READ™
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • 5000 with date and time stamp
  • 5000 with date and time stamp
  • Jazyky:
  • English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update
  • English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update
  • Hodnota IP:
  • IP 67
  • IP 67
  • Připojení:
  • BNC (pH or ORP electrode), pin-tip (reference electrode), 8 pin MiniDIN (conductivity sensor with built-in temperature or ATC temperature probe)
  • BNC (pH or ORP electrode), pin-tip (reference electrode), 8 pin MiniDIN (conductivity sensor with built-in temperature or ATC temperature probe)
  • Výstupy:
  • RS232, USB
  • RS232, USB
  • Vstup:
  • Two measuring channels
  • Two measuring channels
  • Alarm:
  • High/low limit alarm, calibration due alarm
  • High/low limit alarm, calibration due alarm
  • Počet kanálů:
  • 2
  • 2
  • Kalibrace:
  • pH with calibration editing option, relative mV (RmV), ORP, conductivity with calibration editing op
  • pH with calibration editing option, relative mV (RmV), ORP, conductivity with calibration editing op
  • Kalibrační body:
  • 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
  • 1 point relative mV (RmV) mode, 1 point ORP mode
  • Š×H×V:
  • 240×100×65 mm
  • 240×100×65 mm
  • Hmotnost:
  • 0,5 kg
  • 0,5 kg