Fig tree Ficin, MP Biomedicals
Dodavatel: MP Biomedicals
Certifikáty
O tomto produktu
- EC 3.4.22.3
- Refined ficin FSM200
- Activity: >200 Bapa-U/gr hygroscopic
Specifikace
- Čí. CAS:9001-33-6
- Druhy:Fig tree
- Podmínky uskladnění:−20 °C
- Název enzymu:Ficin
- Molekulární hmotnost:~25 kDa (Lit.)
- pH:5,0 - 7,5 (optimum pH for activity)