ContactUsLinkComponent
Yeast aldehyde dehydrogenase, MP Biomedicals
Yeast aldehyde dehydrogenase, MP Biomedicals
  • Čí. CAS:
    9028-86-8
  • Druhy:
    Yeast
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Název enzymu:
    Aldehyde Dehydrogenase
  • Molekulární hmotnost:
    ~200000 (Lit.)
Frequently Bought Together