ContactUsLinkComponent
Staphylococcus aureus (Strain V8) protease, MP Biomedicals
Staphylococcus aureus (Strain V8) protease, MP Biomedicals
Dodavatel:  MP Biomedicals
Certifikáty
Staphylococcus aureus (Strain V8) protease, MP Biomedicals
Dodavatel:  MP Biomedicals
Specifikace
  • Čí. CAS:
    9001-92-7
  • Druhy:
    Staphylococcus aureus (Strain V8)
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Formulář:
    Off-white powder
  • Název enzymu:
    Protease
  • Aktivita enzymu:
    ~500 u/mg
  • Synonyma enzymů:
    Endoproteinase Glu-C
  • Molekulární hmotnost:
    27,700 (sedimentation equilibrium)
  • pH:
    4.0 and 7.8 with hemoglobin substrate (optimum pH)