ContactUsLinkComponent
Pig Trypsin (from Pancreas), MP Biomedicals
Pig Trypsin (from Pancreas), MP Biomedicals
Dodavatel:  MP Biomedicals
Certifikáty
Pig Trypsin (from Pancreas), MP Biomedicals
Dodavatel:  MP Biomedicals
Certifikáty
Specifikace
  • Čí. CAS:
    9002-07-7
  • Zdroj:
    Pancreas
  • Druhy:
    Pig
  • Podmínky uskladnění:
    +4 °C
  • Formulář:
    Off-white powder
  • Název enzymu:
    Trypsin
  • Aktivita enzymu:
    >250 USP u/mg
  • Synonyma enzymů:
    Parenzymol, Parenzyme, Tryptar, Trypure, U-4858
  • Molekulární hmotnost:
    24000
  • pH:
    ~8,0 (Optimum) (Lit.)
Specifikace
Související informace
Frequently Bought Together