ContactUsLinkComponent
Crotalus adamanteus Phosphodiesterase I, MP Biomedicals
Crotalus adamanteus Phosphodiesterase I, MP Biomedicals
Catalog # ICNA0210097880
Dodavatel:  MP Biomedicals
Číslo CAS:  
Crotalus adamanteus Phosphodiesterase I, MP Biomedicals
Catalog # ICNA0210097880
Dodavatel:  MP Biomedicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Bal.:
    100 AU
  • Čí. CAS:
    9025-82-5
  • Druhy:
    Crotalus adamanteus
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Název enzymu:
    Phosphodiesterase I
  • Molekulární hmotnost:
    115,000
  • pH:
    Optimum pH=9.8 to 10.4.5(Lit.)
Specifikace
O tomto produktu
Lyophilised in vials containing approximately 5 mg dry wt. and at least 100 units/vial (20 to 40 units/mg dry wt.).
Unit definition: One unit hydrolyses 1 µmole of p-nitrophenyl thymidine-5-phosphate per minute at pH 8,9 and 25 °C
pH: optimum pH=9,8 to 10,4.5 (Lit.)