Oxid hlinitý, Ecochrom™ Alumina B Activity: Super I
Katalogové číslo ICNA0204571
Dodavatel: MP Biomedicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:1 kg
- Sekvence:4024
Specifikace
O tomto produktu
:
Hustota:3,94 g/cm³ (20 °C)
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1344-28-1
:11092-32-3
Vzorec:Al₂O₃
MDL číslo:MFCD00003424