0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Zadání objednávky
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Aluminium oxide basic
Oxid hlinitý bazický, MP Ecochrom™ Super I
Oxid hlinitý bazický, MP Ecochrom™ Super I
ICNA0204568
:
MP Biomedicals
:
Oxid hlinitý bazický, MP Ecochrom™ Super I
ICNA0204568
:
MP Biomedicals
:
Bal.:
500 g
Sekvence:
3645
:
:
101.96 g/mol
:
∼2980 °C
:
3,94 g/cm³ (20 °C)
:
Ambient
:
1344-28-1
:
Al₂O₃
:
MFCD00003424