ContactUsLinkComponent
Silikagel, Ecochrom™ 32-63 µm
  ICNA0202826
 :  
Silikagel, Ecochrom™ 32-63 µm
  ICNA0202826
 :  
  • Bal.:
    25 kg
  • Sekvence:
    4283
 :
 :2,65 g/cm³ (20 °C)
 :Ambient
 :7631-86-9
 :SiO₂
 :MFCD00011232