0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Oxid hlinitý
Oxid hlinitý, Ecochrom™ Alumina A 63-200 µm Activity: I
Oxid hlinitý, Ecochrom™ Alumina A 63-200 µm Activity: I
ICNA0202102
:
MP Biomedicals
:
Oxid hlinitý, Ecochrom™ Alumina A 63-200 µm Activity: I
ICNA0202102
:
MP Biomedicals
:
Bal.:
1 kg
Sekvence:
4024
:
:
3,94 g/cm³ (20 °C) (lit.)
:
Ambient
:
1344-28-1
:
11092-32-3
:
Al₂O₃
:
MFCD00003424