Oxid hlinitý, Ecochrom™ MP Alumina N 32-63 µm active
Katalogové číslo ICNA0202062
Dodavatel: MP Biomedicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Bal.:500 g
- Sekvence:3645
Specifikace
O tomto produktu
:
Hustota:3,94 g/cm³ 20 °C (lit.)
Teplota pro skladování:Ambient
Číslo CAS:1344-28-1
:11092-32-3
Vzorec:Al₂O₃
MDL číslo:MFCD00003424