ContactUsLinkComponent
Dusičnan stříbrný 0.1 M (0.1 N) Reag. USP volumetric solution
Dusičnan stříbrný 0.1 M (0.1 N) Reag. USP volumetric solution
  APPC186983.1211
 :  
undefined
Dusičnan stříbrný 0.1 M (0.1 N) Reag. USP volumetric solution
  APPC186983.1211
 :  
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
  • Presentation:
    Clear Colourless Liquid
  • Solubility:
    Miscible with water (D 20/4) 1,012
  • pH:
    4 -5
  • Titer at 20 °C:
    0,999 - 1,001
  • Traceability :
    NIST
 :
 :231-853-9
 :3082
 :9,III
 :7761-88-8
 :AgNO₃
 :MFCD00003414