Silicone fluids
Dodavatel: IKA
Přejít na:
O tomto produktu
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceTypTeplotní rozsahViskozitaBarvaBal.DostupnostPrice
- 02Heating fluid+20...+200 °C50 mm²/sPrůhledná10 kgPřihlásit se pro dostupnost1 * 10 kg16 320,00 Kč
- 03Heating fluid+20...+200 °C50 mm²/sPrůsvitná červená10 kgPřihlásit se pro dostupnost1 * 10 kg18 240,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Laboratory reactor system LR-2.ST the High PerformerLaboratory reactor system LR-2.ST the High PerformerIKAA2001329101Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 452 460,00 Kč