Orders LinkContactUsLinkComponent
General purpose spoons
General purpose spoons
Dodavatel:   RSG
General purpose spoons
Dodavatel:  RSG
Certifikáty
General purpose spoons
General purpose spoons
7 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Double-ended spoons made from stainless steel.
  • Round handle (Ø 8 mm)
  • One spatula end, one spoon end
Product Family Options
For right hand
Informace o produktu
  • Sekvence
    Délka
    Velikost lžíce
    Dostupnost
    Price
  • RSGA029.218
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    01
    210 mm
    28×65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 2 820,00 Kč
    2 820,00 Kč
    1 * 5 KS
       2 820,00 Kč
  • RSGA029.258
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    02
    250 mm
    28×65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 2 920,00 Kč
    2 920,00 Kč
    1 * 5 KS
       2 920,00 Kč
  • RSGA029.308
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    03
    300 mm
    28×65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 3 070,00 Kč
    3 070,00 Kč
    1 * 5 KS
       3 070,00 Kč
  • RSGA029.408
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    04
    400 mm
    28×65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 3 410,00 Kč
    3 410,00 Kč
    1 * 5 KS
       3 410,00 Kč
  • RSGA029.508
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    05
    500 mm
    28×65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 3 880,00 Kč
    3 880,00 Kč
    1 * 5 KS
       3 880,00 Kč
For left hand
Informace o produktu
  • Sekvence
    Délka
    Velikost lžíce
    Dostupnost
    Price
  • RSGA329.218
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    06
    210 mm
    28×65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 2 820,00 Kč
    2 820,00 Kč
    1 * 5 KS
       2 820,00 Kč
  • RSGA329.308
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    With cylindrical rod (Ø 8 mm)
    07
    300 mm
    28×65 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 3 070,00 Kč
    3 070,00 Kč
    1 * 5 KS
       3 070,00 Kč