Orders LinkContactUsLinkComponent
Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
Dodavatel:   BOCHEM
Sterilisation Boxes for Pipettes
Dodavatel:  BOCHEM
Certifikáty
Sterilisation Boxes for Pipettes
Sterilisation Boxes for Pipettes
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Stainless steel, with square base, autoclavable.
  • Can be autoclaved at 121 °C and sterilised at 205 °C
Bottom and underside of the lid are coated in silicone to minimise the risk of damaging the pipettes during transport and sterilisation
Product Family Options
Informace o produktu
  • Š×H×V
    Dostupnost
    Price
  • 612-1626
    Square base
    Square base
    70×70×202 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 200,00 Kč
    3 200,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 200,00 Kč
  • 612-1627
    Square base
    Square base
    70×70×282 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 230,00 Kč
    3 230,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 230,00 Kč
  • 612-1628
    Square base
    Square base
    70×70×332 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 3 890,00 Kč
    3 890,00 Kč
    1 * 1 KS
       3 890,00 Kč
  • 612-1629
    Square base
    Square base
    70×70×427 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 140,00 Kč
    4 140,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 140,00 Kč
  • 612-1630
    Square base
    Square base
    70×70×482 mm
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 4 930,00 Kč
    4 930,00 Kč
    1 * 1 KS
       4 930,00 Kč