ContactUsLinkComponent
Mikroskopy vzpřímené, BA210 and BA310
 :  MOTIC
undefined
Mikroskopy vzpřímené, BA210 and BA310
 :  MOTIC
  • Catalog No:
  • 630-2828
  • 630-2739
  • MOTI1100100401487
  • MOTI1100100401515
  • Hlavice:
  • Siedentopf, 30° inclined, 360° rotating
  • Siedentopf, 30° inclined, 360° rotating
  • Siedentopf, 30° inclined, 360° rotating
  • Siedentopf, 30° inclined, 360° rotating
  • Okuláry:
  • WF 10×/20 mm with pointer adjustment
  • WF 10×/20 mm with pointer adjustment
  • WF 10×/20 mm with pointer adjustment
  • WF 10×/20 mm with pointer adjustment
  • Stolek:
  • 140×135 mm (movement: 76×50 mm)
  • 140×135 mm (movement: 76×50 mm)
  • 140×135 mm (movement: 76×50 mm)
  • 140×135 mm (movement: 76×50 mm)
  • Kondenzátor:
  • Abbe 1,25 N.A.
  • Abbe 1,25 N.A.
  • Abbe 1,25 N.A.
  • Abbe 1,25 N.A.
  • Ostření:
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Koaxiální šroub pro hrubé a jemné ostření
  • Osvětlení:
  • LED
  • LED
  • LED
  • LED
Eyepieces
Frequently Bought Together