Míchačka magnetická s ohřevem, bezpečnostní řízení RET basic IKAMAG®
: IKA
Míchačka magnetická s ohřevem s velmi rychlým ohřevem a integrovaným řízením teploty, vhodné pro provozy bez dozoru. Jednotky mají pouzdro dle DIN 12878 pro připojení dotykového teploměru, např. ETS-D5 umožňují přesné řízení teploty. Funkce zahrnují vysokou magnetickou přilnavost, elektronické řízení teploty a digitální zobrazení chybového kódu.
- přesná teplota a nastavení rychlosti pomocí digitální displeje i když je zařízení vypnuté
- bezpečnostní limit teploty, který byl nastaven je zobrazen digitálně
- vyšší bezpečnost díky vylepšené technologii řízení tepla, horké výstražné světlo pomáhá předcházet popálení
- nastavitelný bezpečnostní okruh teploty topné desky (50 až 380 °C)
- lze používat při 5 až 40 °C (80% relativní vlhkosti)
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 42
: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 42
: Dodávána s teplotním senzorem PT1000 a silikonovým ochranným krytem, příslušenství je potřeba objednat zvlášť.
- Catalog No:
- 442-2378
- Model:
- Řízení bezpečnostní RET basic IKAMAG®
- Materiál desky:
- Nerezová ocel
- Rozměr desky:
- Ø 135 mm
- Maximální kapacita míchání H₂O:
- 20 L
- Rozsah rychlosti:
- 50 - 1700 min⁻¹
- Š×H×V:
- 160×270×85 mm
- Přesnost ovládání teploty:
- PT1000 : ±1 K
ETS-D5 : ±0,5 K
- Rozsah teplot:
- Teplota místnosti až 340 °C
- Výkon ohřevu:
- 600 W
- Příkon/výkon:
- 16/9 W
- Hmotnost:
- 2,5 kg
Frequently Bought Together