Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy scissors
Microscopy scissors
05, Angled, sharp/sharp, 115 mm
Katalogové číslo HAMML-HSB019-11
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
Katalogové číslo HAMML-HSB019-11
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Microscopy scissors
Microscopy scissors
05, Angled, sharp/sharp, 115 mm
Přejít na:
Price
2 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Sharp microscopy scissors made of stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Angled, sharp/sharp
  • Délka:
    115 mm
  • Sekvence:
    05