Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissecting scissors, type Wagner
11, Wagner, straight, sharp/sharp, 120 mm
Katalogové číslo HAMML-HSB022-12
Dodavatel:   HAMMACHER KARL
Dissecting scissors, type Wagner
Katalogové číslo HAMML-HSB022-12
Dodavatel:  HAMMACHER KARL
Dissecting scissors, type Wagner
Dissecting scissors, type Wagner
11, Wagner, straight, sharp/sharp, 120 mm
Přejít na:
Price
2 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dissecting scissors made of stainless steel.
Specifikace
  • Type:
    Wagner, straight, sharp/sharp
  • Délka:
    120 mm
  • Sekvence:
    11