ContactUsLinkComponent
Hydroxid draselný 29,5 - 30,5% vodný roztok
Irritant
Corrosive
Hydroxid draselný 29,5 - 30,5% vodný roztok
Catalog # 310550.2500
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Irritant
Corrosive
Hydroxid draselný 29,5 - 30,5% vodný roztok
Catalog # 310550.2500
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Typ balení:
    Plastic container
  • Bal.:
    2,5 L
  • Sekvence:
    5096
Specifications
About this item
 :
UN:1814
ADR:8,II
 :GHS07
 :GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553