ContactUsLinkComponent
Anti-MUT Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-MUT Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTA01065
Dodavatel:  Boster Bio
undefined
Anti-MUT Rabbit Polyclonal Antibody
Katalogové číslo BSBTA01065
Dodavatel:  Boster Bio
Specifikace
  • Druh protilátky:
    Primární
  • Symbol antigenu:
    MUT
  • Klonovalita:
    Polyclonal
  • Hostitel:
    Rabbit
  • Imunochemie:
    Yes
  • Izotyp:
    IgG
  • Reaktivita:
    Human,
    Rat
  • Western blot:
    Yes
  • Rozměry protilátky:
    100 µg
  • Bal.:
    100 µG
Specifikace
O tomto produktu
Rabbit IgG polyclonal antibody for Methylmalonyl-CoA mutase, mitochondrial(MUT) detection. Tested with WB, IHC-P in Human, Rat.
Type: Primary
Antigen: MUT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat