Anion exchange chromatography columns, TSK-GEL®, Super Q-5PW
Dodavatel: TOSOH Bioscience
Přejít na:
O tomto produktu
TSK-Gel® SuperQ-5PW is a strong anion exchange resin for biomolecule purification. These are polymer based glass column composed of highly cross-linked polymethacrylate beads.
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
TSK-Gel® SuperQ-5PW is a strong anion exchange resin for biomolecule purification. These are polymer based glass column composed of highly cross-linked polymethacrylate beads.
Product Family Options
Polymer based glass column
Informace o produktu
- SekvenceFormát kolonyFázeHardware kolonyVelikost pórůVelikost částicØ vnitř.DélkaDostupnostPrice
- TOYO0018386Anion exchange chromatography column, SUPERQ-5PWAnion exchange chromatography column, SUPERQ-5PW01AnalyticalSUPERQ-5PWGlass1000 Å10 µm8,00 mm75 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS63 770,00 Kč
Polymer based stainless steel column
Informace o produktu
- SekvenceFormát kolonyFázeHardware kolonyVelikost pórůVelikost částicØ vnitř.DélkaDostupnostPrice
- TOYO0018257Anion exchange chromatography column, SuperQ-5PWAnion exchange chromatography column, SuperQ-5PW02AnalyticalSuperQ-5PWStainless steel1000 Å10 µm7,50 mm75 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS60 030,00 Kč
Guard columns
Informace o produktu
- SekvenceFormát kolonyFázeHardware kolonyVelikost pórůVelikost částicØ vnitř.DélkaDostupnostPrice
- TOYO0018388Guardgel kit