Orders LinkContactUsLinkComponent
Softwall strip cleaner, DualClean™
Softwall strip cleaner, DualClean™
Dodavatel:   CONTEC
Softwall strip cleaner, DualClean™
Dodavatel:  CONTEC
Certifikáty
Softwall strip cleaner, DualClean™
Softwall strip cleaner, DualClean™
4 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
DualClean™ Softwall Strip Cleaner je ideální pro čištění pásových závěsů a bariér ve všech prostředích od čistého pracovního prostoru až po izolované pracovní buňky v čistých prostorách ISO třídy 5.
Tento jedinečný systém umožní snadné mytí obou stran lamelových závěsů širokých 10 až 30 cm pouhým jedním tahem Systém je tvořen látkovým návlekem, který se pohodlně nasadí na nerezový rám se dvěma rameny. Každá jednotlivá lamela je vložena mezi dvě ramena konstrukce a tak je současně čištěna zepředu i zezadu. Čištěný pruh lamely natáhněte a současně přejeďte mopem odshora dolů po celé délce lamely.
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Rozměry
    Balené
    Dostupnost
    Price
  • CONTDCQT0001
    Návlek DualClean™, Quiltec® tkaný polyester
    Návlek DualClean™, Quiltec® tkaný polyester
    01
    Bílá
    660×60 mm
    8 ks/sáček, 10 sáčků/balení
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 80 KS
    1 * 80 KS - 21 650,00 Kč
    21 650,00 Kč
    1 * 80 KS
       21 650,00 Kč
  • CONTDCQT0002
    Contec DualClean™ sterile Quiltec cover
    Contec DualClean™ sterile Quiltec cover
    02
    Bílá
    660×60 mm
    4/bag, 20 bags/case
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 80 KS
    1 * 80 KS - 38 510,00 Kč
    38 510,00 Kč
    1 * 80 KS
       38 510,00 Kč
  • CONTDCMD0001
    Návlek DualClean™, mikrovlákno froté
    Návlek DualClean™, mikrovlákno froté
    03
    Bílá
    670×70 mm
    8 ks/sáček, 10 sáčků/balení
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 80 KS
    1 * 80 KS - 37 310,00 Kč
    37 310,00 Kč
    1 * 80 KS
       37 310,00 Kč
  • CONT2778
    Rám pro DualClean™, nerezová ocel
    Rám pro DualClean™, nerezová ocel
    04
    Bílá
    365×50×170 mm
    1 ks/balení
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 17 440,00 Kč
    17 440,00 Kč
    1 * 1 KS
       17 440,00 Kč