Orders LinkContactUsLinkComponent
Broom head, without handle
Broom head, Přírodní, 600 mm
  KING061024/00
Broom head, without handle
  KING061024/00
Broom head, without handle
Broom head, without handle
Broom head, Přírodní, 600 mm
474,00 Kč
1 * 1 KS
Suitable for large surfaces.
Length: 60 cm
  • Barva štětin:
    Přírodní
  • Popis:
    Broom head
  • Šířka hlavy:
    600 mm