Analytický mlýn, A 10 základní
412-0304
: IKA
- Uživatelný objem:50 ml
- Popis:A 10 basic
- Sekvence:01
- Model:A 10 basic
- Obvodová rychlost:63 m/s
- Pracovní cyklus spuštěn/vypnut:10 min
- Materiál drtící komory:Stainless steel 1.4301
- Maximální velikost náplňových granulí:6 mm
- Třída příkonu/výkonu motoru:500/400 W
- Pojistka proti přeplnění:Yes
- Spotřeba:500 W
- Rychlost:22 000 min⁻¹ fixed
- Zobrazení rychlosti:OLED, multilingual
- Hmotnost:3 kg
- Š×H×V:130×145×250 mm
- Bal.:1
Tento dávkový mlýn má jednoduchou manipulaci s klávesnicí, která mele tvrdé, křehké, měkké a vláknité materiály, protože vzorky mohou zkřehnout přímo v mlecí komoře – houževnaté, olejové a vodné vzorky mohou být také mlety. Snadno vyměnitelný šlehač/kráječ pro různé aplikace.
- počítadlo zobrazuje čas mletí a chybový kód
- digitální časovač s funkcí intervalu, integrované chladicí přípojky
- bezkartáčový motor pro dlouhou životnost a nízkou hladinu hluku
- bajonetový uzávěr víka umožňuje jednoduché a bezpečné zamknutí
Mlýn se spouští pouze tehdy, když je víko zavřené a může být otevřen v klidové pozici. Funkce rychlého zastavení zvyšuje bezpečnost uživatele.