ContactUsLinkComponent
Arthrobacter luteus zymolyase, MP Biomedicals
Arthrobacter luteus zymolyase, MP Biomedicals
Dodavatel:  MP Biomedicals
Certifikáty
undefined
Arthrobacter luteus zymolyase, MP Biomedicals
Dodavatel:  MP Biomedicals
Specifikace
  • Podmínky uskladnění:
    2...8 °C
  • Formulář:
    Lyophilized powder
  • Název enzymu:
    Zymolyase
  • Aktivita enzymu:
    100000 units/g
  • pH:
    7,5